Merck
514616
Sigma-Aldrich
4-Bromo-4′-methoxybiphenyl
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
143-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H11BrO/c1-15-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12(14)7-3-10/h2-9H,1H3
Klucz InChI
CMYZTJCWFRFRIW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabien Durola et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (2)(2), 171-173 (2005-12-24)
Bi-isoquinoline can be used as a building block to prepare a new family of non-sterically hindering chelates, including a macrocyclic system; the endocyclic nature of the ligands has been confirmed by the X-ray structure of an octahedral tris-chelate iron(II) complex
A new germanium-based linker for solid phase synthesis of aromatics: Synthesis of a pyrazole library.
Spivey AC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(17), 5253-5263 (2000)
Synthesis and ordered aggregation in water of a blue light-emitting PEO-PHP-PEO triblock oligomer.
He H, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1525-1530 (2003)