Merck
513237
Sigma-Aldrich
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
101-104 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
Klucz InChI
ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bingjie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4906-4916 (2010-06-10)
By using structure-based drug design and isosteric replacement, diarylaniline and 1,5-diarylbenzene-1,2-diamine derivatives were synthesized and evaluated against wild type HIV-1 and drug-resistant viral strains, resulting in the discovery of diarylaniline derivatives as a distinct class of next-generation HIV-1 non-nucleoside reverse