Merck
512338
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
α-Hydroxy-p-tolueneboronic acid, 4-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
251-256 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
Klucz InChI
PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds including:
  • Imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones for use as mTOR kinase inhibitors
  • Human immunodificiency virus protease inhibitors with activity against resistant viruses
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions
  • Copper-catalyzed transformation from arylboronic acids in water
Involved in the synthesis of polyurethane containing spindle-type chromophores
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3435-3446 (2003)