Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.93
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (acidimetric)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI key
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?