Merck
512230
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(3-Chloro-4-fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
242-247 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
Klucz InChI
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
  • Suzuki-Miyaura coupling
Inne uwagi
Zawiera różne ilości bezwodnika
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)