Przejdź do
488607
Citric acid-1,5-13C2
98 atom % 13C
Synonim(y):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4550,00 zł
3185,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
3185,00 zł
Cena katalogowa4550,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
675261703621606073
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
mass shift
M+4
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
153-159 °C (lit.)
mp
76-80 °C
mp
101-103  °C
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)