Merck
510246
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
tw
86 °C (lit.)
gęstość
1.529 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F3O3/c1-10-3(9)2(8)4(5,6)7/h1H3
Klucz InChI
XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate is an alkyl 3,3,3-trifluoropyruvate that can be synthesized using hexafluoropropene-1,2-oxide (HFPO) as a starting material. It reacts with aromatic amines, benzylic manoamines and diamines to form the corresponding hemiaminals.
Zastosowanie
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate may be used in the synthesis of:
  • 2-hydroxy-2-trifluoromethylbutan-4-olides
  • 2-(trifluoromethyl)butan-4-olides
  • 4-trifluoromethyl-(2H)-pyridazin-3-ones
  • methyl 3-methoxy-2-trifluoromethylacrylate
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorinated butanolides and butenolides: Part 8. 2-(Trifluoromethyl) butan-4-olides by synthesis from methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate as building block.
Paleta O, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 111(2), 175-184 (2001)
A convenient synthesis of 4-trifluoromethyl-(2H)-pyridazin-3-ones from methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate.
Sibgatulin DA, et al.
Synlett, 12, 1907-1911 (2005)
Fluorinated butanolides and butenolides: Part 9. Synthesis of 2-(trifluoromethyl) butan-4-olides by Wittig reaction using methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate.
Palecek J, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 113(2), 177-183 (2002)
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate: an improved procedure starting from hexafluoropropene-1, 2-oxide; identification of byproducts.
Dolensky B, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 115(1), 67- 74 (2002)
Fluorine-Sacrificial Cyclizations as an Access to 5-Fluoropyrazoles.
Volle JN and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 2000(5), 823-828 (2000)