Merck
50043
Sigma-Aldrich
Glycerol phosphate calcium salt hydrate
mixture of isomers of α- and β-form, ≥96% (calc. based on dry substance, T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7CaO6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099192
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 50043 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥96% (calc. based on dry substance, T)
strata
≤15% loss on drying, 150 °C, 4 h
ślady kationów
Ca: ≥18.3%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
Klucz InChI
ILSFDSREGJGPRB-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy E L Douglas et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-02)
Mineralization of hydrogel biomaterials with calcium phosphate (CaP) is considered advantageous for bone regeneration. Mineralization can be both induced by the enzyme alkaline phosphatase (ALP) and promoted by calcium-binding biomolecules, such as plant-derived polyphenols. In this study, ALP-loaded gellan gum
Grégory Chatelain et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 20(3), 497-507 (2014-12-24)
Bone is the main target organ for the storage of several toxic metals, including uranium. But the mode of action of uranium on bones remains poorly understood. To better assess the impact of uranium on bone cells, synthetic biomimetic apatites