Przejdź do
G6626
Glycerol phosphate calcium salt
>98% (TLC)
Synonim(y):
Calcium glycerophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H7O6PCa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
261-240-1
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
SMILES string
OCC(OP(O)(O)=O)CO.[Ca]
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.2H/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;
InChI key
DVIIMTRPWRJOMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Usually contains 80% β-isomer and 20% rac-α-isomer.
Application
β-glycerol phosphate can be used as part of a mineralization medium to aid in the differentiation of osteoblasts.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7886C7263G6501
assay
>98% (TLC)
assay
≥93% (GC)
assay
98.0-105.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
cation traces
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)