Merck
498246
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
94%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
mp
230-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccnc2ccsc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-6-1-3-8-5-2-4-10-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is a thienopyridine derivative.
Zastosowanie
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol may be used in the synthesis of 7-bromothieno[3,2-b]pyridine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New di (hetero) arylethers and di (hetero) arylamines in the thieno [3,2-b] pyridine series: Synthesis, growth inhibitory activity on human tumor cell lines and non-tumor cells, effects on cell cycle and on programmed cell death.
Queiroz MJRP, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 855-862 (2013)