Merck
520470
Sigma-Aldrich
2-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
680,00 zł
680,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CC6H4ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
680,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1[Zn]Br
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-6H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XOFOTLKSCXXHTH-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)