Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 0.5 M in THF | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 65 °C | bp 65 °C | bp - | bp 116-117 °C (lit.) |
| density 0.984 g/mL at 25 °C | density 0.972 g/mL at 25 °C | density 0.978 g/mL at 25 °C | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration 0.5 M in THF | concentration - |
| functional group ether | functional group - | functional group - | functional group ether, ketal |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.2 °C - closed cup
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-(1,3-Dioxolan-2-yl)]ethyl]zinc bromide solution 0.5 M in THF](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/208/700/ec5d0440-e703-4c3f-80f9-95d43bbef39b/640/ec5d0440-e703-4c3f-80f9-95d43bbef39b.png)