Merck
496804
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
98%
Synonim(y):
Benzyl 3-nitro-o-tolyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
60-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-benzyloksy-2-metylo-3-nitrobenzen może być stosowany do otrzymywania 1-[2-[2-(benzyloksy)-6-nitrofenylo]winylo]pirolidyny i 4-(benzyloksy)-1H-indolu.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null