Kluczowe dokumenty
495964
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Synonim(y):
DEPBT
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
72-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H14N3O5P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-14-11(15)9-7-5-6-8-10(9)12-13-14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?