Merck
495387
Sigma-Aldrich
5-Sulfoisophthalic acid monolithium salt
Synonim(y):
Kwas 5-(litosulfo)izoftalowy
About This Item
Wzór liniowy:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
zanieczyszczenia
<10% water
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Monomer for water-dispersible polyesters.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)