Przejdź do
8.14413
Kwas sulfobursztynowy
(70% solution in water) for synthesis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
140 °C/1013 hPa
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)