Merck
495085
Sigma-Aldrich
Phenyl methanesulfonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO3C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
279 °C (lit.)
mp
58-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-11(8,9)10-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solutes in sulfuric acid. Part VIII. Protonation of phenol, 4-fluorophenol and the 2-and 4-sulfonates of anisole and phenol in concentrated aqueous sulfuric acid; determination of pKa values by means of 13C NMR.
Koeberg-Telder A, et al.
Rec. Trav. Chim., 102(6), 293-298 (1983)
Model studies on the photochemistry of phenolic sulfonate photoacid generators.
Andraos J, et al.
Chemistry of Materials, 10(6), 1694-1699 (1998)
Hiroshi Qadota et al.
Molecular biology of the cell, 29(17), 2084-2097 (2018-06-28)
Protein phosphatase 2A (PP2A) is a heterotrimer composed of single catalytic and scaffolding subunits and one of several possible regulatory subunits. We identified PPTR-2, a regulatory subunit of PP2A, as a binding partner for the giant muscle protein UNC-89 (obscurin)