Merck
49362
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutaconate
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Dimethyl 2-pentenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OOCCH2CH=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Beilstein:
1724169
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
SKCGFFOFYXLNCG-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
Dimethyl glutaconate, also known as dimethyl 2-pentenoate, is a diester. It reacts with salicaldehyde in the presence of piperidine to form a coumarin-fused electron deficient diene.
Zastosowanie
Dimethyl glutaconate may be used in the synthesis of:
  • dimethyl 3-[(Z)-1-propenyl]glutarate
  • phenanthridinone derivatives
  • substituted benzenes
Komponenty
composition: ~83% trans + ~17% cis
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A convenient method for the preparation of 3-substituted glutarate diesters.
Leotta III, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(7), 1946-1946 (1994)
One-Pot Synthesis of Phenanthridinones by Using a Base-Catalyzed/Promoted Bicyclization of a, ?-Unsaturated Carbonyl Compounds with Dimethyl Glutaconate.
Li L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(22), 4892- 4899 (2015)
Electron Deficient Dienes. 2. One Step Synthesis of a Coumarin-Fused Electron Deficient Diene and its Inverse Electron Demand Diels-Alder Reactions with Enamines.
Bodwell GJ, et al.
Synlett, 4, 477-479 (1999)
Base-Catalyzed Efficient Tandem [3+3] and [3+2+1] Annulation-Aerobic Oxidative Benzannulations.
Diallo A, et al.
Organic Letters, 14(22), 5776-5779 (2012)