Kluczowe dokumenty
493430
Tetrapropyl-d28 ammonium bromide
98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+28
ciąg SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2;
Klucz InChI
BGQMOFGZRJUORO-PJUGJBFXSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)