Przejdź do
135097
Triphenylantimony(V) dichloride
99%, solid
Synonim(y):
Dichlorotriphenylantimony(V), NSC 179782, NSC 432, Triphenylstibine dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3SbCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
209-834-1
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triphenylantimony(V) dichloride, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Regioselective cycloaddition of aziridines with heterocumulenes
  • Reaction of epoxides with carbon dioxide
Reactant for synthesis of:
  • Tetraphenylantimony compounds with arylcarbonyloxy moieties
  • Symmetrical 24-membered macrocyclic organoantimony(V) complexes
Reactant for oxidation and Suzuki-type cross couplings
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T81809215171338877
description
99%
description
99%
description
99%
description
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: antimony
reaction suitability
core: antimony
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
143-145 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)