Merck
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
Synonim(y):
N-Methyl-d3-glycine
Wybierz wielkość
1 G
2116,00 zł
2116,00 zł
Cena katalogowa10 580,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2116,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3NHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2116,00 zł
Cena katalogowa10 580,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
208-212 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Klucz InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)