Merck
492965
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH213CH(NH-Fmoc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
aktywność optyczna
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[13C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i22+1
Klucz InChI
SJVFAHZPLIXNDH-LFHFSERFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3