Merck
603457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N N-Fmoc
Wybierz wielkość
100 MG
730,00 zł
730,00 zł
Cena katalogowa3650,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
730,00 zł
Cena katalogowa3650,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
metody
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
Klucz InChI
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)