Przejdź do
746592
Heptanal-d14
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonim(y):
Deuterated Heptanal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)5COD
Masa cząsteczkowa:
128.27
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+14
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥96% (CP)
form
liquid
mass shift
M+14
SMILES string
O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
FXHGMKSSBGDXIY-OBYKGMMLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
768286746231493198
description
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
description
97 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+14
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+32
assay
≥96% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1246819-97-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)