Przejdź do
488186
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Synonim(y):
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CD2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480436488194488135
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+2
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.455 g/mL at 25 °C
density
1.497 g/mL at 25 °C
density
1.446 g/mL at 25 °C
density
1.055 g/mL at 25 °C
mp
−3-−1 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)