Merck
492876
Sigma-Aldrich
L-Alanine-12C3
99.9 atom % 12C
About This Item
Wzór liniowy:
12CH312CH(NH2)12CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.06
Beilstein:
1720248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
opis
13C-depleted
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
dostępność
available only in Japan
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
L-alanina jest aminokwasem nieistotnym, który jest wysoce skoncentrowany w mięśniach.[1] Jest kluczowym uczestnikiem cyklu glukozowo-alaninowego, który umożliwia usuwanie pirogronianu i glutaminianu z mięśni do wątroby.[2][3] W wątrobie glukoza jest regenerowana z pirogronianu i wraca do mięśni, podczas gdy glutaminian ostatecznie uczestniczy w cyklu mocznikowym, tworząc mocznik. Cykl glukozowo-alaninowy pomaga zachować ATP w mięśniach do skurczu mięśni, podczas gdy obciążenie energetyczne glukoneogenezy jest nakładane na wątrobę.[3][1] Alanina hamuje kinazę pirogronianową, regulując glukoneogenezę i glikolizę w celu utrzymania homeostazy glukozy podczas głodu. Alanina zapobiega autofagii wątrobowej.[2] Alanina powstaje w wyniku transaminacji glutaminianu i pirogronianu.[2][1]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alanine and glutamine synthesis and release from skeletal muscle. II. The precursor role of amino acids in alanine and glutamine synthesis.
Garber A J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 251(3), 836-843 (1976)
Muscle alanine synthesis and hepatic gluconeogenesis
Snell K
Biochemical Society Transactions, 8(2), 205-213 (1980)
Lillian L Siu et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(19), 2477-2484 (2013-05-22)
The antiepidermal growth factor receptor monoclonal antibody cetuximab has improved survival in patients with metastatic, chemotherapy-refractory, wild-type K-RAS colorectal cancer. The addition of brivanib, a tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor receptor and fibroblast growth factor receptor, to
Mom Das et al.
Nucleic acids research, 42(6), 3943-3953 (2013-12-29)
Errors in protein synthesis due to mispairing of amino acids with tRNAs jeopardize cell viability. Several checkpoints to prevent formation of Ala- and Cys-tRNA(Pro) have been described, including the Ala-specific editing domain (INS) of most bacterial prolyl-tRNA synthetases (ProRSs) and
Rachelle S Doody et al.
The New England journal of medicine, 369(4), 341-350 (2013-07-26)
Alzheimer's disease is characterized by the presence of cortical amyloid-beta (Aβ) protein plaques, which result from the sequential action of β-secretase and γ-secretase on amyloid precursor protein. Semagacestat is a small-molecule γ-secretase inhibitor that was developed as a potential treatment