Merck
491608
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6D4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
113-115 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)