Przejdź do
596396
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H318O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 18O
Mass shift:
M+8
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
95 atom % 18O
concentration
~80 wt. % in H218O
mass shift
M+8
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
610003493252609781
description
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
description
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
description
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
description
70 wt. % in D2O, 99.9 atom % 16O
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+4
mass shift
depleted
isotopic purity
95 atom % 18O
isotopic purity
75 atom % 18O
isotopic purity
20 atom % 17O
isotopic purity
99.9 atom % 16O
concentration
~80 wt. % in H218O
concentration
~80 wt. % in H218O
concentration
~80 wt. % in H217O
concentration
70 wt. % in D2O
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)