Merck
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-d15
98 atom % D
Wybierz wielkość
500 MG
868,00 zł
868,00 zł
Cena katalogowa4340,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
868,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2D5)2C6D3ND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
868,00 zł
Cena katalogowa4340,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+15
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
Klucz InChI
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)