Merck
591815
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
Synonim(y):
Trimethyl-d9-ammonium-15N chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)315N.HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
99 atom % D
Formularz
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua M Svendsen et al.
Cell reports, 29(10), 3187-3199 (2019-12-05)
The germline contains an immortal cell lineage that ensures the faithful transmission of genetic and, in some instances, epigenetic information from one generation to the next. Here, we show that in Caenorhabditis elegans, the small RNA 3'-2'-O-methyltransferase henn-1/HEN1 is required for sustained