Merck
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
ClCD2(CD2)2CD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
1.232 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)