Merck
490512
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Wybierz wielkość
250 MG
604,00 zł
604,00 zł
Cena katalogowa3020,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
604,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
D3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
604,00 zł
Cena katalogowa3020,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-NHPOFCFZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yehia Z Baghdady et al.
Analytica chimica acta, 1036, 195-203 (2018-09-27)
Metabolite profiling can be used as a diagnostic measure for both short and long term co-exposure by individuals to benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). A novel one pot derivatization in situ kit (OPDISK) was developed and optimized using a