Informacje o tej pozycji
isotopic purity
90 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-MICDWDOJSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90 atom % D | description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description 97 atom % D |
| isotopic purity 90 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+3 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?