Merck
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-Bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-4,5-diol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
121-124 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
Klucz InChI
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)