Merck
489689
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
101-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cc(CC(O)=O)on1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-2-5(10-7-4)3-6(8)9/h2H,3H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid is a substituted isoxazole.
Zastosowanie
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid may be used as a reagent in the solid phase synthesis of von Hippel-Lindau protein (VHL) ligands.[1] It may also be used to prepare (N-(4-chlorophenyl)-α-[[(4-chlorophenyl)amino]methylene]-3-methyl-5-isoxazoleacetamide).[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy B Johnstone et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 336(3), 908-915 (2010-12-17)
α5 Subunit-containing GABA(A) receptors (GABA(A)Rs) and α7 neuronal nicotinic-acetylcholine receptors (nAChRs) are members of the Cys-loop family of ligand-gated ion channels (LGICs) that mediate cognitive and attentional processes in the hippocampus. α5 GABA(A)Rs alter network activity by tonic inhibition of
Dennis L Buckley et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4465-4468 (2012-03-01)
E3 ubiquitin ligases, which bind protein targets, leading to their ubiquitination and subsequent degradation, are attractive drug targets due to their exquisite substrate specificity. However, the development of small-molecule inhibitors has proven extraordinarily challenging as modulation of E3 ligase activities