Merck
489026
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 dihydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Wybierz wielkość
500 MG
12 150,00 zł
12 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
12 150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
12 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
mp
190 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)