Przejdź do
490873
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Tetradecanoic acid-1-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
2198,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.36
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
2198,00 zł
Cena katalogowa3140,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490865614165299162
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+5
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
361 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristic acid-1-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)