Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.84
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+3
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
contains
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?