Merck
488402
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
10 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(15NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
10 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
164.28 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
561 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
Klucz InChI
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)