Merck
609366
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2 tetrahydrate
10 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
Masa cząsteczkowa:
238.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
10 atom % 15N
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
44 °C (lit.)
gęstość
1.876 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
Klucz InChI
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)