Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
648,00 zł
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
44 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
- Exploration of Whitlockite Nanostructures for Hemostatic Applications.: This study explores the use of Whitlockite nanostructures, synthesized using calcium nitrate tetrahydrate, for their potential in hemostatic applications. The findings suggest that these nanostructures can significantly enhance blood clotting, making them a viable option for medical use (Jain et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form solid | form flakes, powder, crystals or granules |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility 2710 g/L | solubility - |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥98.0% (complexometric) | assay 99%, 99.0-103.0% (ACS specification) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002% |
| impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤0.3% Substances not precipitated by ammonium oxalate (as sulfate) | impurities ≤0.005% insolubles |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4955-1KG | 04061826753941 |
| C4955-500G | 04061833494134 |