Kluczowe dokumenty
487910
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Wybierz wielkość
500 MG
6120,00 zł
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
6120,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Produkt zawiera 16 aminokwasów wyekstrahowanych z niebiesko-zielonych alg. Produkt jest ubogi w glutaminę, asparaginę, cysteinę i tryptofan.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion