Merck
487945
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)