Merck
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
Synonim(y):
Antimony pentoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
85%
mp
380 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
Klucz InChI
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)