Merck
482919
Sigma-Aldrich
Methyl (2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D +31°, c = 1 in H2O
mp
84-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
IXDRYSIPXMREGK-DTWKUNHWSA-N
Zastosowanie
Methyl (2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Biologically important 5-phenyl substituted Δ2-thiazolines.
  • An antidepressant, (+)-(S)-dapoxetine.
  • (R)-Cyclohexyl lactic acid, a building block required for the preparation of an E-selectin inhibitor.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective synthesis of (S)-dapoxetine
Siddiqui SA and Srinivasan KV
Tetrahedron Asymmetry, 18(17), 2099-2103 (2007)
Asymmetric Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Delta-Thiazolines
Bengtsson C, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(30), 9916-9922 (2013)
Process research of (R)-cyclohexyl lactic acid and related building blocks: a comparative study
Storz T, et al.
Organic Process Research & Development, 7(4), 559-570 (2003)