Przejdź do
718947
Potassium (iodomethyl)trifluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
290,70 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
766,00 zł
651,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2BF3IK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
290,70 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
245-258 °C (dec.)
functional group
iodo
SMILES string
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
711144711101
description
-
description
-
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
mp
245-258 °C (dec.)
mp
196-200 °C
mp
228-232 °C
functional group
iodo
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)