Merck
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
Wybierz wielkość
500 MG
442,00 zł
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
442,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[BrC10H5(OH)]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
mp
195-199 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
Klucz InChI
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)