Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.41
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-003-1
Beilstein/REAXYS Number:
2226231
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
InChI key
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SHBG(6462)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 96% | description AldrichCPR |
| assay 96% | assay 97% | assay 96% | assay - |
| mp >300 °C (lit.) | mp 164-169 °C | mp 188-193 °C | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| Gene Information human ... SHBG(6462) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3,3′,5,5′-Tetramethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine dihydrochloride dihydrate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/759/739/40754adb-33a2-4138-8bc6-ae3fd27ddd82/640/40754adb-33a2-4138-8bc6-ae3fd27ddd82.png)