Merck
482269
Sigma-Aldrich
Sodium cobalticarborane
95%
Synonim(y):
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H22B18CoNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Produkt 482269 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
95%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium cobalticarborane was used in a comparitive study against ethylene glycol functionalized polystyrene microspheres (P-EG) based electrodes.1
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher J Traverse et al.
Scientific reports, 7(1), 16399-16399 (2017-11-29)
Organic molecular salts are an emerging and highly tunable class of materials for organic and transparent photovoltaics. In this work, we demonstrate novel phenyl borate and carborane-based anions paired with a near-infrared (NIR)-selective heptamethine cation. We further explore the effects
Potentiometric Response Characteristics of
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research
Peper S and Gonczy C
International Journal of Electrochemistry (2011)