Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H11)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-336-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
138 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
TWXWPPKDQOWNSX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.485 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.454 (lit.) |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.842 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 138 °C/13 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 133 °C/763 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?